Documentos
643653
Sigma-Aldrich
Aluminosilicate, mesostructured
MCM-41 (hexagonal)
Sinônimo(s):
MCM-41 molecular sieves
Fórmula linear:
(SiO2)x(Al2O3)y
Número CAS:
Número EC:
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Nível de qualidade
forma
powder
composição
aluminum, ~3%
área da superfície
900-1100 m2/g , BET
tamanho da célula unitária
4.5-4.8 nm
tamanho de poro
0.8-1.1 cm3/g pore volume
2-4 nm pore size
application(s)
battery manufacturing
SMILES string
O=[Si]=O.O=[Al]O[Al]=O
InChI
1S/2Al.O2Si.3O/c;;1-3-2;;;
InChI key
HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Categorias relacionadas
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Show Differences
1 of 4
Este Item
MX1583L1.05741643645
Aluminosilicate, mesostructured MCM-41 (hexagonal)
Sigma-Aldrich
643653
Aluminosilicate, mesostructured
Supelco
Supelco
MX1583L
Molecular Sieve, Type 4A
Molecular sieve 0.3 nm rods ~ 1.6 mm (1/16")
Supelco
1.05741
Molecular sieve 0.3 nm
Silica, mesostructured MCM-41 type (hexagonal)
Sigma-Aldrich
643645
Silica, mesostructured
composition
aluminum, ~3%
composition
-
composition
-
composition
-
surface area
900-1100 m2/g , BET
surface area
-
surface area
800 m2/g
surface area
~1000 m2/g , BET
unit cell size
4.5-4.8 nm
unit cell size
-
unit cell size
-
unit cell size
4.5-4.8 nm
pore size
0.8-1.1 cm3/g pore volume
pore size
-
pore size
0.3 nm
pore size
0.98 cm3/g pore volume, 2.1-2.7 nm pore size
application(s)
battery manufacturing
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
battery manufacturing
Descrição geral
Aluminosilicate, mesostructured (Al-MSU) is an analog of hexagonal MCM-41 that can be assembled by zeolite seeds. It is hydrothermally stable and strongly acidic, which makes it useful in catalysis and adsorption technology.
Aplicação
Al-MSU can be used as an adsorbent in the formation of hybrid membranes for fuel cell applications. It can also be used as a catalyst for biomass pyrolysis and production of aromatic amine antioxidants.
Variante da fórmula
(SiO2)0.9875(Al2O3)0.0125­­·xH2O
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Ponto de fulgor (ºF)
Not applicable
Ponto de fulgor (ºC)
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Certificates of Analysis (COA)
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (Exemplo T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
insira como1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Lot and Batch Numbers can be found on a product's label following the words 'Lot' or 'Batch'.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
vibrant-m
BCR705
Linde Type A Zeolite
Molecular sieve 1.0 nm beads ~ 2 mm
Supelco
1.05703
Molecular sieve 1.0 nm
Silica mesoporous MCM-48, 15 μm particle size, pore size 3 nm, Cubic pore morphology
Sigma-Aldrich
805467
Silica
Molecular sieves powder, Catalyst support, ammonium Y zeolite
Sigma-Aldrich
334413
Molecular sieves
Steam-stable aluminosilicate mesostructures assembled from zeolite type Y seeds
Liu Y, et al.
Journal of the American Chemical Society, 122(36), 8791-8792 (2000)
Mesostructured aluminosilicate alkylation catalysts for the production of aromatic amine antioxidants
Liu Y, et al.
J. Catal., 225(2), 381-387 (2004)
Aluminosilicate mesostructures with improved acidity and hydrothermal stability
Liu Y and Pinnavaia TJ
Journal of Materials Chemistry, 12(11), 3179-3190 (2002)
Mesostructured-aluminosilicate-Nafion hybrid membranes for direct methanol fuel cells
Meenakshi S, et al.
Electrochimica Acta, 89(11), 35-44 (2013)
Hydrothermally stable mesoporous aluminosilicates (MSU-S) assembled from zeolite seeds as catalysts for biomass pyrolysis
Triantafyllidis KS, et al.
Microporous and Mesoporous Materials : The Official Journal of the International Zeolite Association, 99(1-2), 132-139 (2007)
Artigos
Mesoporous Materials: Properties and Applications
Mesoporous Materials include a range of high surface area porous silicates with applications in gas adsorption, drug delivery, diagnostics and catalysis.
Mesoporous Materials Synthesis
Mesoporous materials are formed by a self-assembly process from combined solutions of sol-gel precursors (e.g., metal alkoxides) and structure-directing amphiphiles, usually block-copolymers or surfactants.
Bio-Inspired “Green” Synthesis of Nanomaterials and their Applications
Silica is a very popular inorganic nanomaterial used in a wide range of applications including fillers for rubber, catalyst supports, separation media, carriers in food and agriculture, and abrasive/anticaking agents in cosmetics. It is also widely believed to be an important material for biomedical applications for following reasons.