Documentos
64410
Sigma-Aldrich
DL-Methionine sulfone
≥99.0% (NT)
Sinônimo(s):
DL-2-Amino-4-(methylsulfonyl)butanoic acid
Fórmula linear:
CH3SO2CH2CH2CH(NH2)COOH
Número CAS:
Peso molecular:
181.21
Beilstein:
2089918
Número EC:
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (NT)
forma
solid
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
~250 °C (dec.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CS(=O)(=O)CCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO4S/c1-11(9,10)3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)
InChI key
UCUNFLYVYCGDHP-UHFFFAOYSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Show Differences
1 of 4
Este Item
M0876M112664340
DL-Methionine sulfone ≥99.0% (NT)
Sigma-Aldrich
64410
DL-Methionine sulfone
L-Methionine sulfone
Sigma-Aldrich
M0876
L-Methionine sulfone
L-Methionine sulfoxide
Sigma-Aldrich
M1126
L-Methionine sulfoxide
DL-Methionine ≥99.0% (NT)
Sigma-Aldrich
64340
DL-Methionine
form
solid
form
powder or crystals
form
powder
form
powder or crystals
mp
~250 °C (dec.)
mp
275 °C
mp
255 °C
mp
280 °C (dec.) (lit.)
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
-
application(s)
peptide synthesis
application(s)
detection
peptide synthesis
application(s)
detection
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Ponto de fulgor (ºF)
Not applicable
Ponto de fulgor (ºC)
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Certificates of Analysis (COA)
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (Exemplo T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
insira como1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Lot and Batch Numbers can be found on a product's label following the words 'Lot' or 'Batch'.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
L-Methionine reagent grade, ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
M9625
L-Methionine
D-Methionine ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
M9375
D-Methionine
L-Methionine sulfoximine
Sigma-Aldrich
M5379
L-Methionine sulfoximine
L-Methionine from non-animal source, meets EP, JP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 99.0-101.0%
Sigma-Aldrich
M5308
L-Methionine
Supelco
Supelco
AAS18
Amino Acid Standard
Tae Hee Han et al.
Asian-Australasian journal of animal sciences, 30(8), 1150-1159 (2017-02-12)
This study was conducted to evaluate various wheat supplementation levels on growth performance, blood profiles, nutrient digestibility, and pork quality in growing-finishing pigs. A total of 120 growing pigs ([Yorkshire×Landrace]×Duroc), with an average 27.75± 1.319 kg body weight, were used
Vincenza M Coiro et al.
Protein science : a publication of the Protein Society, 13(11), 2979-2991 (2004-10-23)
Glutamate synthase (GltS) is a complex iron-sulfur flavoprotein that catalyzes the reductive transfer of L-glutamine amide group to the C2 carbon of 2-oxoglutarate yielding two molecules of L-glutamate. Molecular dynamics calculations in explicit solvent were carried out to gain insight
C M Parsons et al.
The British journal of nutrition, 46(1), 77-86 (1981-07-01)
1. The relative potencies of three lysine, one tryptophan and six methionine analogues to their corresponding l-amino acids were determined. 2. Male poults, 9 d of age, were used in five 14 d experiments. Experimental diets were formed by adding
C Binda et al.
Structure (London, England : 1993), 8(12), 1299-1308 (2001-02-24)
The complex iron-sulfur flavoprotein glutamate synthase catalyses the reductive synthesis of L-glutamate from 2-oxoglutarate and L-glutamine, a reaction in the plant and bacterial pathway for ammonia assimilation. The enzyme functions through three distinct active centers carrying out L-glutamine hydrolysis, conversion
F J Cejudo et al.
Biochemical and biophysical research communications, 123(2), 431-437 (1984-09-17)
Addition of NH4Cl at low concentrations to Azotobacter chroococcum cells caused an immediate cessation of nitrogenase activity, which was recovered once the added NH+4 was exhausted from the medium. In the presence of inhibitors of ammonium assimilation, such as L-methionine-DL-sulfoximine