655112
Sigma-Aldrich
β-D-Mannopyranose 1,3,4,6-tetra-O-acetate 2-O-trifluoromethanesulfonate
98%
Sinônimo(s):
1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-2-O-trifluoromethanesulfonyl-β-D-mannopyranose, TATM, Mannose triflate
Empirical Formula (Hill Notation):
C15H19F3O12S
Número CAS:
Peso molecular:
480.36
Beilstein/REAXYS Number:
4341413
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
100
teor
98%
atividade óptica
[α]22/D -16°, c = 1 in chloroform
temperatura de armazenamento
−20°C
SMILES string
CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](OC(C)=O)[C@@H](OS(=O)(=O)C(F)(F)F)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C15H19F3O12S/c1-6(19)25-5-10-11(26-7(2)20)12(27-8(3)21)13(14(29-10)28-9(4)22)30-31(23,24)15(16,17)18/h10-14H,5H2,1-4H3/t10-,11-,12+,13+,14-/m1/s1
InChI key
OIBDVHSTOUGZTJ-PEBLQZBPSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Categorias relacionadas
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Alemanha
WGK 3
Ponto de fulgor (ºF)
Not applicable
Ponto de fulgor (ºC)
Not applicable
Certificado de análise
Certificado de origem
Yasmin Y Al-Gindan et al.
The British journal of nutrition, 114(11), 1852-1867 (2015-10-06)
The reference organ-level body composition measurement method is MRI. Practical estimations of total adipose tissue mass (TATM), total adipose tissue fat mass (TATFM) and total body fat are valuable for epidemiology, but validated prediction equations based on MRI are not...
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.