655856
4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
97%
Sinônimo(s):
HBpin, Pinacolborane
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.396 (lit.)
p.e.
42-43 °C/50 mmHg (lit.)
densidade
0.882 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)OBOC1(C)C
InChI
1S/C6H13BO2/c1-5(2)6(3,4)9-7-8-5/h7H,1-4H3
chave InChI
UCFSYHMCKWNKAH-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
1 of 4
Este Item | 673943 | 417149 | 696528 |
---|---|---|---|
assay 97% | assay 96% | assay 97% | assay 96% |
storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
bp 42-43 °C/50 mmHg (lit.) | bp - | bp 73 °C/15 mmHg (lit.) | bp 42-45 °C/0.6 mmHg |
density 0.882 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.9642 g/mL at 25 °C | density 0.912 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.885 g/mL at 25 °C |
refractive index n20/D 1.396 (lit.) | refractive index n20/D 1.4096 | refractive index n20/D 1.409 (lit.) | refractive index n20/D 1.4395 |
Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Aplicação
- Borylation at the benzylic C-H bond of alkylbenzenes in the presence of a palladium catalyst to form pinacol benzyl boronate.[1]
- Hydroboration of alkyl or aryl alkynes and alkenes in the presence of transition metal catalysts.[2]
- Coupling with aryl iodides in the presence of a copper catalyst to form aryl boronates.[3]
- Asymmetric hydroboration of 1,3-enynes to form chiral allenyl boronates.[4]
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2 - Water-react 2
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
41.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
5 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)