Todas as fotos(1)
661392
Sigma-Aldrich
D-Galactose-1-d
endotoxin tested, 98 atom % D
Faça loginto View Organizational & Contract Pricing
Empirical Formula (Hill Notation):
C6DH11O6
Número CAS:
Peso molecular:
181.16
Número MDL:
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
forma
solid
atividade óptica
[α]25/D +79.0, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
pf
169-170 °C (lit.)
adequação
endotoxin tested
alteração de massa
M+1
SMILES string
[2H][C@]1(O)O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3+,4+,5-,6?/m1/s1/i6D
InChI key
WQZGKKKJIJFFOK-RUIMULFXSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Categorias relacionadas
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
495077661406454621
D-Galactose-1-d endotoxin tested, 98 atom % D
Sigma-Aldrich
661392
D-Galactose-1-d
D-Galactose-1-d 98 atom % D
Sigma-Aldrich
495077
D-Galactose-1-d
D-Galactose-1-13C endotoxin tested, 99 atom % 13C
Sigma-Aldrich
661406
D-Galactose-1-13C
D-Galactose-2-13C 99 atom % 13C
Sigma-Aldrich
454621
D-Galactose-2-13C
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
mp
169-170 °C (lit.)
mp
169-170 °C (lit.)
mp
169-170 °C (lit.)
mp
170-172 °C (lit.)
mass shift
M+1
mass shift
M+1
mass shift
M+1
mass shift
M+1
optical activity
[α]25/D +79.0, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
optical activity
[α]25/D +79.0, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
optical activity
[α]25/D +79.0, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
optical activity
[α]25/D +79.0, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
suitability
endotoxin tested
suitability
-
suitability
endotoxin tested
suitability
-
Aplicação
For R&D use only. Not for drug, household, or other uses. Any other use is the sole responsibility of the end user.
Endotoxin testing is done on the bulk form of the product before subdivision packaging. This bulk test does not guarantee that the subdivision or repackaged aliquot is endotoxin-free when it is received or used by the customer and does not imply suitability for any particular purpose. If the product must be endotoxin-free for the intended application, the product should be tested prior to actual use.
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Certificates of Analysis (COA)
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (exemplo: T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
inserir como 1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Os números de lote e remessa podem ser encontrados no rótulo de um produto após a palavra “Lot” ou “Batch”.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA