Documentos
674974
Sigma-Aldrich
6-Mercaptohexanoic acid
90%
Faça loginto View Organizational & Contract Pricing
Sinônimo(s):
MHA
Empirical Formula (Hill Notation):
C6H12O2S
Número CAS:
Peso molecular:
148.22
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Nível de qualidade
Ensaio
90%
índice de refração
n20/D 1.4846
densidade
1.0715 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
−20°C
SMILES string
OC(=O)CCCCCS
InChI
1S/C6H12O2S/c7-6(8)4-2-1-3-5-9/h9H,1-5H2,(H,7,8)
InChI key
CMNQZZPAVNBESS-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
rat ... Ace(24310)
Categorias relacionadas
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
448303675075674427
6-Mercaptohexanoic acid 90%
Sigma-Aldrich
674974
6-Mercaptohexanoic acid
16-Mercaptohexadecanoic acid 90%
Sigma-Aldrich
448303
16-Mercaptohexadecanoic acid
8-Mercaptooctanoic acid 95%
Sigma-Aldrich
675075
8-Mercaptooctanoic acid
11-Mercaptoundecanoic acid 98%
Sigma-Aldrich
674427
11-Mercaptoundecanoic acid
refractive index
n20/D 1.4846
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.4808
refractive index
-
density
1.0715 g/mL at 25 °C
density
-
density
1.0326 g/mL at 25 °C
density
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Gene Information
rat ... Ace(24310)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
Descrição geral
6-Mercaptohexanoic acid (MHA) forms a self-assembled monolayer (SAM) that is used to cap a variety of materials like gold nanoparticles (AuNPs) and indium phosphide quantum dots (InPQDs). It is majorly used in immobilizing the surface molecules, which enhance the physio-chemical and electrical properties.
Aplicação
MHA can be used in the surface modification of InP quantum nanowires for their potential uage in fluorescent chemical sensors that monitor cyanide ions. MHA may also be covalently bonded with liposomes that can form a SAM on the surface of gold for use as an insect odorant receptor in biosensor based applications.
Used to prepare thiol-functionalized 1.5 nm gold nanoparticles via a ligand exchange process with triphenylphosphine-stabilized nanoparticles. This compound is used in self-assembly to produce hydrophilic SAMs. The resulting monolayers which are terminated with carboxylic acids can be further functionalized with various amines and alcohols to introduce more complex end groups. Can also be used to control the rate of aggregation of gold colloidal nanoparticles using pH.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Certificados de análise (COA)
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (exemplo: T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
inserir como 1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Os números de lote e remessa podem ser encontrados no rótulo de um produto após a palavra “Lot” ou “Batch”.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
6-Amino-1-hexanethiol hydrochloride
Sigma-Aldrich
733679
6-Amino-1-hexanethiol hydrochloride
6-Mercapto-1-hexanol 97%
Sigma-Aldrich
451088
6-Mercapto-1-hexanol
9-Mercapto-1-nonanol 96%
Sigma-Aldrich
698768
9-Mercapto-1-nonanol
2-Mercaptopropionic acid ≥95%, FG
Sigma-Aldrich
W318000
2-Mercaptopropionic acid
8-Mercapto-1-octanol 98%
Sigma-Aldrich
706922
8-Mercapto-1-octanol
3-Mercaptobenzoic acid 95%
Sigma-Aldrich
451436
3-Mercaptobenzoic acid
J Lellouche et al.
Clinical microbiology and infection : the official publication of the European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 25(6), 711-716 (2018-10-07)
The rise in carbapenem resistance among Gram-negative bacteria has renewed interest in colistin. Recently, the EUCAST-CLSI Polymyxin Breakpoints Working Group declared that broth microdilution (BMD) is the only valid method for colistin susceptibility testing. BMD is not easily incorporated into
Panagiotis Papadopoulos et al.
Food microbiology, 84, 103249-103249 (2019-08-20)
Recently, there has been an increased tendency towards raw-milk consumption, which may pose a consumer risk, due to the possible presence of human pathogenic microorganisms, such as Staphylococcus aureus and even methicillin-resistant S. aureus (MRSA). The prevalence of S. aureus
Fredrik Boulund et al.
BMC genomics, 18(1), 682-682 (2017-09-04)
Fluoroquinolones are broad-spectrum antibiotics used to prevent and treat a wide range of bacterial infections. Plasmid-mediated qnr genes provide resistance to fluoroquinolones in many bacterial species and are increasingly encountered in clinical settings. Over the last decade, several families of
Felicity K Abbott et al.
International journal of antimicrobial agents, 48(5), 521-527 (2016-11-05)
The Burkholderia cepacia complex (Bcc) is notorious for the life-threatening pulmonary infections it causes in patients with cystic fibrosis. The multidrug-resistant nature of Bcc and differing infective Bcc species make the design of appropriate treatment regimens challenging. Previous synergy studies
6-Mercaptohexanoic acid assisted synthesis of high quality InP quantum dots for optoelectronic applications
Mahmoud WE, et al.
Superlattices and Microstructures, 56, 86-91 (2013)
Artigos
Inorganic nanomaterials are tunable by size, shape, structure, and/or composition. Advances in the synthesis of well-defined nanomaterials have enabled control over their unique optical, electronic, and chemical properties stimulating tremendous interest across a wide range of disciplines. This article illuminates some of the recent research advances of inorganic nanoparticles (NPs) in optoelectronics applications.
Self-assembled monolayers (SAMs) have attracted enormous interest for a wide variety of applications in micro- and nano-technology. In this article, we compare the benefits of three different classes of SAM systems (alkylthiolates on gold).