675571
Sigma-Aldrich
1,2-Bis[(2R,5R)-2,5-dimethylphospholano]benzene(cyclooctadiene)rhodium(I) trifluoromethanesulfonate
≥97%
Empirical Formula (Hill Notation):
C27H40F3O3P2RhS
Número CAS:
Peso molecular:
666.52
Número MDL:
ID de substância PubChem:
teor
≥97%
SMILES string
[Rh+].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.C1CC=CCCC=C1.C[C@@H]2CC[C@@H](C)P2c3ccccc3P4[C@H](C)CC[C@H]4C
InChI
1S/C18H28P2.C8H12.CHF3O3S.Rh/c1-13-9-10-14(2)19(13)17-7-5-6-8-18(17)20-15(3)11-12-16(20)4;1-2-4-6-8-7-5-3-1;2-1(3,4)8(5,6)7;/h5-8,13-16H,9-12H2,1-4H3;1-2,7-8H,3-6H2;(H,5,6,7);/q;;;+1/p-1/b;2-1-,8-7-;;/t13-,14-,15-,16-;;;/m1.../s1
InChI key
AKJDLXZYNLUJQJ-MYDVBLLJSA-M
Categorias relacionadas
Embalagem
100, 500 mg in glass bottle
Informações legais
Sold in collaboration with Kanata Chemical Technologies Inc. for research purposes only. These compounds were made and sold under license from E.I. du Pont de Nemours and Company, which license does not include the right to use the compounds in producing products for sale in the pharmaceutical field.
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Alemanha
WGK 3
Ponto de fulgor (ºF)
Not applicable
Ponto de fulgor (ºC)
Not applicable
Certificado de análise
Certificado de origem
Artigos
Asymmetric hydrogenation reactions represent the ideal process for the commercial manufacture of single-enantiomer compounds, because of the ease by which these robust procedures can be scaled up and because of the low levels of byproducts generated in these asymmetric hydrogenations.
Leia mais
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.