Merck
677574
Cholesterol-25,26,26,26,27,27,27-d7
99 atom % D, 98% (CP)
Sinônimo(s):
Cholest-5-en-25,26,26,26,27,27,27-d7-3-ol
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27D7H39O
Número CAS:
Peso molecular:
393.70
UNSPSC Code:
12352002
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % D
Assay:
98% (CP)
Mass shift:
M+7
Form:
solid
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1/i1D3,2D3,18D
SMILES string
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@H](O)C3)(C)C3=CC2)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCCC([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI key
HVYWMOMLDIMFJA-IFAPJKRJSA-N
isotopic purity
99 atom % D
assay
98% (CP)
form
solid
mol wt
393.63 (atom % calculation)
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mp
147-149 °C
mass shift
M+7
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Christophe A C Freyre et al.
Molecular cell, 76(5), 811-825 (2019-10-20)
Physical contact between organelles is vital to the function of eukaryotic cells. Lipid droplets (LDs) are dynamic organelles specialized in lipid storage that interact physically with mitochondria in several cell types. The mechanisms coupling these organelles are, however, poorly understood