678686
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-adamantanone
97%
Sinônimo(s):
1-Bromoadamantan-4-one, 5-Bromotricyclo[3.3.1.13,7]decanone
Empirical Formula (Hill Notation):
C10H13BrO
Número CAS:
Peso molecular:
229.11
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
100
teor
97%
pf
149-153 °C
SMILES string
Br[C@@]12C[C@H]3C[C@@H](C1)C(=O)[C@H](C3)C2
InChI
1S/C10H13BrO/c11-10-3-6-1-7(4-10)9(12)8(2-6)5-10/h6-8H,1-5H2/t6-,7-,8+,10-
InChI key
TXEWIOREYPSNRR-XYYXLIQBSA-N
Categorias relacionadas
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Alemanha
3
Certificado de análise
Certificado de origem
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.