679577
Sigma-Aldrich
Methyl 3,5-dichloropyridine-4-carboxylate
97%
Sinônimo(s):
3,5-Dichloropyridine-4-carboxylic acid methyl ester, Methyl 3,5-dichloroisonicotinate
Empirical Formula (Hill Notation):
C7H5Cl2NO2
Número CAS:
Peso molecular:
206.03
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
100
teor
97%
índice de refração
n20/D 1.5362
pb
110 °C/1 mmHg
densidade
1.244 g/mL at 25 °C
SMILES string
COC(=O)c1c(Cl)cncc1Cl
InChI
1S/C7H5Cl2NO2/c1-12-7(11)6-4(8)2-10-3-5(6)9/h2-3H,1H3
InChI key
DVLQQMUAXUCZGE-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Alemanha
WGK 3
Ponto de fulgor (ºF)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (ºC)
> 110 °C - closed cup
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.