702137
Sigma-Aldrich
3-Acetyl-7-azaindole
97%
Sinônimo(s):
1-(1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl)ethanone
Empirical Formula (Hill Notation):
C9H8N2O
Número CAS:
Peso molecular:
160.17
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
100
teor
97%
pf
202-206 °C
SMILES string
CC(=O)c1c[nH]c2ncccc12
InChI
1S/C9H8N2O/c1-6(12)8-5-11-9-7(8)3-2-4-10-9/h2-5H,1H3,(H,10,11)
InChI key
OGMZQWPOZWMDQS-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Órgãos-alvo
Respiratory system
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Alemanha
WGK 3
Ponto de fulgor (ºF)
Not applicable
Ponto de fulgor (ºC)
Not applicable
Certificado de análise
Certificado de origem
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.