711489
1-Hydroxybenzotriazole hydrate
wetted with not less than 20 wt. % water, 97% dry basis
Sinônimo(s):
HOBt Hydrate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97% dry basis
forma
powder
qualidade
wetted with not less than 20 wt. % water
composição
Water content, ~20%
adequação da reação
reaction type: Addition Reactions
pf
155-158 °C (lit.)
solubilidade
DMF: 0.1 g/mL, clear
cadeia de caracteres SMILES
[H]O[H].On1nnc2ccccc12
InChI
1S/C6H5N3O.H2O/c10-9-6-4-2-1-3-5(6)7-8-9;/h1-4,10H;1H2
chave InChI
PJUPKRYGDFTMTM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- In the oligonucleotide couplings.
- In the preparation of poly(ethylene glycol)methyl ether-grafted CTS (mPEG-g-CTS).
- In the solid phase peptide synthesis on TCNEO(tetracyanoethylene oxide)-modified graphite.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Desen. Expl. 2 - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
4.1A - Other explosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
314.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
157 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges