715395
Sigma-Aldrich
2-(Tetrazol-5-yl)phenylboronic acid
≥95%
Empirical Formula (Hill Notation):
C7H7BN4O2
Número CAS:
Peso molecular:
189.97
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
100
teor
≥95%
pf
148-152 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
SMILES string
OB(O)c1ccccc1-c2nnn[nH]2
InChI
1S/C7H7BN4O2/c13-8(14)6-4-2-1-3-5(6)7-9-11-12-10-7/h1-4,13-14H,(H,9,10,11,12)
InChI key
GVRXWYFECKHTSJ-UHFFFAOYSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Aplicação
2-(Tetrazol-5-yl)phenylboronic acid can be used as a reactant to prepare:
  • Biaryltetrazole derivatives via Suzuki-Miyaura cross-coupling with aryl and heteroaryl halides via formation of C-C bond.
  • 2-Aminobenzoxazole derivatives containing biphenyl tetrazole as potent human chemR23 inhibitors.
  • o-Phenylenediamine possessing tetrazolyl derivatives as potent inhibitors of indoleamine 2,3-dioxygenase.
Embalagem
1 g in glass bottle
500 mg in amber glass bottle
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Alemanha
WGK 3
Ponto de fulgor (ºF)
Not applicable
Ponto de fulgor (ºC)
Not applicable
Certificado de análise
Certificado de origem
The discovery and optimization of a series of 2-aminobenzoxazole derivatives as ChemR23 inhibitors
Imaizumi T, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 27(21), 115091-115091 (2019)
Development of a series of novel o-phenylenediamine-based indoleamine 2, 3-dioxygenase 1 (IDO1) inhibitors
Williams DK, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 28(4), 732-736 (2018)
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.