715514
Sigma-Aldrich
trans-2-(4-Chlorophenyl)vinylboronic acid pinacol ester
≥94%
Sinônimo(s):
2-[2-(4-Chlorophenyl)vinyl]-4,4,5,5-tetramethyl-[1,3,2]dioxaborolane, 2-[(1E)-2-(4-Chlorophenyl)ethenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Empirical Formula (Hill Notation):
C14H18BClO2
Número CAS:
Peso molecular:
264.56
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
100
teor
≥94%
pf
88-92 °C
SMILES string
CC1(C)OB(OC1(C)C)\C=C\c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C14H18BClO2/c1-13(2)14(3,4)18-15(17-13)10-9-11-5-7-12(16)8-6-11/h5-10H,1-4H3/b10-9+
InChI key
CQJXSSVRGHRVOK-MDZDMXLPSA-N
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Alemanha
WGK 1
Ponto de fulgor (ºF)
Not applicable
Ponto de fulgor (ºC)
Not applicable
Certificado de análise
Certificado de origem
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.