716553
Sigma-Aldrich
3-Bromothiophene-2-carboxaldehyde
96%
Empirical Formula (Hill Notation):
C5H3BrOS
Número CAS:
Peso molecular:
191.05
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
100
teor
96%
índice de refração
n20/D 1.635
densidade
1.755 g/mL at 25 °C
SMILES string
Brc1ccsc1C=O
InChI
1S/C5H3BrOS/c6-4-1-2-8-5(4)3-7/h1-3H
InChI key
BCZHCWCOQDRYGS-UHFFFAOYSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
storage_class_code
13 - Non Combustible Solids
WGK Alemanha
WGK 3
Ponto de fulgor (ºF)
Not applicable
Ponto de fulgor (ºC)
Not applicable
Certificado de análise
Certificado de origem