719226
Sigma-Aldrich
3,4-Dibromo-2(5H)-furanone
97%
Sinônimo(s):
3,4-Dibromofuran-2(5H)-one
Empirical Formula (Hill Notation):
C4H2Br2O2
Número CAS:
Peso molecular:
241.87
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
100
teor
97%
pf
90-94 °C
SMILES string
BrC1=C(Br)C(=O)OC1
InChI
1S/C4H2Br2O2/c5-2-1-8-4(7)3(2)6/h1H2
InChI key
UBAYSWXSWXORAN-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Alemanha
WGK 3
Ponto de fulgor (ºF)
Not applicable
Ponto de fulgor (ºC)
Not applicable
Certificado de análise
Certificado de origem
Ulisses A Pereira et al.
Chemistry & biodiversity, 12(7), 987-1006 (2015-07-15)
Natural phytotoxins and their synthetic analogs are a potential source of new bioactive compounds for agriculture. Analogs of rubrolides, a class of γ-alkylidene-γ-lactones isolated from different ascidians, have been shown to interfere with the photosynthetic electron-transport chain, yet their activity...
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.