721964
100
NMR reference standard
4% in methanol-d4 (99.8 atom % D)
NMR: suitable
5 mm × 8 in.
single component solution
CO
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Danger
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
3 - Flammable liquids
WGK 2
51.8 °F - closed cup
11 °C - closed cup
Insira o número de lote para pesquisar o Certificado de análise (COA).
Insira o número de lote para pesquisar o Certificado de origem (COO).