724378
Sigma-Aldrich
5-Methoxy-1H-benzo[g]indole
96%
Sinônimo(s):
5-Methoxy-1H-benz[g]indole
Empirical Formula (Hill Notation):
C13H11NO
Número CAS:
Peso molecular:
197.23
Número MDL:
ID de substância PubChem:
teor
96%
pf
124-127 °C
SMILES string
COc1cc2cc[nH]c2c3ccccc13
InChI
1S/C13H11NO/c1-15-12-8-9-6-7-14-13(9)11-5-3-2-4-10(11)12/h2-8,14H,1H3
InChI key
DGGPMXAQMFWTBH-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Alemanha
nwg
Certificado de análise
Certificado de origem
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.