728365
Sigma-Aldrich
1-[(Triisopropylsilyl)ethynyl]-1,2-benziodoxol-3(1H)-one
≥98.0% (AT)
Sinônimo(s):
TIPS-EBX, 1-{[Tris-(1-methylethyl)silyl]ethynyl]}-1,2-benziodoxol-3(1H)-one
Empirical Formula (Hill Notation):
C18H25IO2Si
Número CAS:
Peso molecular:
428.38
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
teor
≥98.0% (AT)
SMILES string
CC(C)[Si](C#C[I]1OC(=O)c2ccccc12)(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C18H25IO2Si/c1-13(2)22(14(3)4,15(5)6)12-11-19-17-10-8-7-9-16(17)18(20)21-19/h7-10,13-15H,1-6H3
InChI key
NTHGHMCOPNSZIR-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
1 g in glass bottle
250 mg in glass bottle
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Aplicação
Introduction of silylacetylenes
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Declarações de precaução
Órgãos-alvo
Respiratory system
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Alemanha
WGK 3
Ponto de fulgor (ºF)
Not applicable
Ponto de fulgor (ºC)
Not applicable
Certificado de análise
Certificado de origem
Direct alkynylation of indole and pyrrole heterocycles.
Jonathan P Brand et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 48(49), 9346-9349 (2009-11-07)
Stefano Nicolai et al.
Organic letters, 12(2), 384-387 (2009-12-17)
The first example of intramolecular oxyalkynylation of nonactivated alkenes using oxidative Pd chemistry is reported. Both phenol and aromatic or aliphatic acid derivatives could be used under operator-friendly conditions (room temperature, technical solvents, under air). The discovery of the superiority...
Conteúdo relacionado
The Waser laboratory is working on the development of non-conventional bond disconnections using the unique properties of hypervalent iodine reagents. In particular, they discovered the exceptional properties of 1-[(triisopropylsilyl)ethynyl]-1,2-benziodoxol-3(1H)-one (TIPS-EBX) for electrophilic alkynylation.
Leia mais
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.