734454
Sigma-Aldrich
Thiophene-3-carbonyl chloride
97%
Empirical Formula (Hill Notation):
C5H3ClOS
Número CAS:
Peso molecular:
146.59
Número EC:
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
100
teor
97%
pf
51-54 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
SMILES string
ClC(=O)c1ccsc1
InChI
1S/C5H3ClOS/c6-5(7)4-1-2-8-3-4/h1-3H
InChI key
QTWBEVAYYDZLQL-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
RIDADR
UN 2921 4.1(8) / PGII
WGK Alemanha
WGK 3
Ponto de fulgor (ºF)
123.8 °F
Ponto de fulgor (ºC)
51 °C
Certificado de análise
Certificado de origem
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.