Documentos Principais
735558
Sigma-Aldrich
trans-1-Propenylboronic acid pinacol ester
97%
Sinônimo(s):
trans-1-Propeneboronic acid pinacol ester, trans-2-(1-Propen-1-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Selecione um tamanho
1 G
R$ 1.303,00
R$ 1.303,00
Previsão de entrega em14 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 1.303,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H17BO2
Número CAS:
Peso molecular:
168.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.303,00
Previsão de entrega em14 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.433
densidade
0.881 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
C\C=C\B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
InChI
1S/C9H17BO2/c1-6-7-10-11-8(2,3)9(4,5)12-10/h6-7H,1-5H3/b7-6+
chave InChI
COPMASWDWLENMV-VOTSOKGWSA-N
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
127.9 °F
Ponto de fulgor (°C)
53.3 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)