Todas as fotos(1)
745294
Sigma-Aldrich
(4-Nitrophenyl)(2,4,6-trimethylphenyl)iodonium triflate
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(4-Nitrophenyl)(2,4,6-trimethylphenyl)iodonium trifluoromethanesulfonate, Mesityl(4-nitrophenyl)iodonium triflate
Empirical Formula (Hill Notation):
C16H15F3INO5S
Número CAS:
Peso molecular:
517.26
Beilstein:
20041343
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
100
teor
≥98% (HPLC)
composição
carbon, 36.2-38.1% CHN
reaction suitability
reagent type: oxidant
SMILES string
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.Cc1cc(C)c([I+]c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)c(C)c1
InChI
1S/C15H15INO2.CHF3O3S/c1-10-8-11(2)15(12(3)9-10)16-13-4-6-14(7-5-13)17(18)19;2-1(3,4)8(5,6)7/h4-9H,1-3H3;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
InChI key
UNBYRDXFZSZZIO-UHFFFAOYSA-M
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Ponto de fulgor (ºF)
Not applicable
Ponto de fulgor (ºC)
Not applicable
Certificado de análise
Certificado de origem