Documentos
747017
Sigma-Aldrich
PbS core-type quantum dots
oleic acid coated, fluorescence λem 1000 nm, 10 mg/mL in toluene
Sinônimo(s):
CANdot®, Fluorescent nanocrystals, QDs, artificial atoms
Fórmula empírica (Notação de Hill):
PbS
Peso molecular:
239.27
NACRES:
NA.23
Nível de qualidade
forma
liquid
concentração
10 mg/mL in toluene
fluorescência
λem 1000 nm
temperatura de armazenamento
2-8°C
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Categorias relacionadas
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
747025747084747076
PbS core-type quantum dots oleic acid coated, fluorescence λem 1000 nm, 10 mg/mL in toluene
747017
PbS core-type quantum dots
PbS core-type quantum dots oleic acid coated, fluorescence λem 1200 nm, 10 mg/mL in toluene
747025
PbS core-type quantum dots
Sigma-Aldrich
747084
PbS core-type quantum dots
PbS core-type quantum dots oleic acid coated, fluorescence λem 1400 nm, 10 mg/mL in toluene
747076
PbS core-type quantum dots
concentration
10 mg/mL in toluene
concentration
10 mg/mL in toluene
concentration
10 mg/mL in toluene
concentration
10 mg/mL in toluene
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Aplicação
Our PbS quantum dots have a fully crystalline inorganic core and are organically stabilized with an oleic acid coating, which makes their surface hydrophobic in nature. They exhibit high colloidal and thermal stability, as well as strong emissions with narrow fluorescence bands, owing to their small particle size distributions. These particles absorb all light in the UV, VIS and NIR, up to 900 nm. Their size-dependent absorption and emission properties make them suitable for different applications: such as, absorber materials in photovoltaics, detectors and photodiodes, and phosphors in IR-emitters (solid state lighting, SSL), among many others.
Informações legais
Fraunhofer CAN is a research division of the Fraunhofer IAP
CANdot is a registered trademark of Fraunhofer CAN
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1A - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
39.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
4 °C - closed cup
Certificados de análise (COA)
Já possui este produto?
Os documentos relacionados aos produtos que você comprou no passado foram reunidos na Biblioteca de Documentos para sua conveniência.
Visite a Biblioteca de Documentos
Dificuldade em encontrar seu produto ou número de lote?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (exemplo: T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
inserir como 1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Os números de lote e remessa podem ser encontrados no rótulo de um produto após a palavra “Lot” ou “Batch”.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
900727
PbS core-type quantum dots
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
900738
PbS core-type quantum dots
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
777994
CdTe core-type quantum dots
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
777978
CdTe core-type quantum dots
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
777943
CdTe core-type quantum dots
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
777935
CdTe core-type quantum dots
Steven A McDonald et al.
Nature materials, 4(2), 138-142 (2005-01-11)
In contrast to traditional semiconductors, conjugated polymers provide ease of processing, low cost, physical flexibility and large area coverage. These active optoelectronic materials produce and harvest light efficiently in the visible spectrum. The same functions are required in the infrared
CdS and PbS quantum dots co-sensitized TiO2 nanorod arrays with improved performance for solar cells application
Jiao, J.;
Materials Science in Semiconductor Processing, 16(2), 435-440 (2013)
Randy J Ellingson et al.
Nano letters, 5(5), 865-871 (2005-05-12)
We report ultra-efficient multiple exciton generation (MEG) for single photon absorption in colloidal PbSe and PbS quantum dots (QDs). We employ transient absorption spectroscopy and present measurement data acquired for both intraband as well as interband probe energies. Quantum yields
Decoration of PbS nanoparticles on Al-doped ZnO nanorod array thin film with hydrogen treatment as a photoelectrode for solar water splitting
Hsu, C.-H.;
J. Alloy Compounds, 554, 45-50 (2013)
Artigos
Quantum dots are tiny particles or nanocrystals of a semiconducting material with diameters in the range of 2-10 nanometers.
Dye-sensitized solar cells as a promising, low-cost photovoltaic technology.
Professor Sharma and colleagues review the synthesis and applications of this novel material. This includes a discussion of the unique properties of quantum dots and their suitability for solar cell applications, along with common synthesis techniques used to develop these materials.
Professor Xiaohu Gao (University of Washington, USA) provides a overview of recent quantum dot (QD) advancements and their potential for advancing bioassay and bioimaging technologies.
Ver tudo