Documentos Principais
749087
Sigma-Aldrich
5-Thiazole boronic acid MIDA ester
Selecione um tamanho
1 G
R$ 670,00
R$ 670,00
Previsão de entrega em22 de março de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 670,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H9BN2O4S
Peso molecular:
240.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 670,00
Previsão de entrega em22 de março de 2025
Solicite uma grande encomenda
Formulário
solid
Nível de qualidade
pf
172-178 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2cncs2
InChI
1S/C8H9BN2O4S/c1-11-3-7(12)14-9(15-8(13)4-11)6-2-10-5-16-6/h2,5H,3-4H2,1H3
chave InChI
JHLBEKAIQFBSNV-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)