Todas as fotos(3)
751855
Sigma-Aldrich
Hydrazine solution
1 M in acetonitrile
Faça loginto View Organizational & Contract Pricing
Select a Size
Sinônimo(s):
Hydrazine, Nitrogen hydride
Fórmula linear:
NH2NH2
Número CAS:
Peso molecular:
32.05
Beilstein:
878137
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
forma
liquid
concentração
1 M in acetonitrile
índice de refração
n20/D 1.348
densidade
0.779 g/mL at 25 °C
SMILES string
NN
InChI
1S/H4N2/c1-2/h1-2H2
InChI key
OAKJQQAXSVQMHS-UHFFFAOYSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Categorias relacionadas
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
901596216208196193
Hydrazine solution 1 M in acetonitrile
Sigma-Aldrich
751855
Hydrazine solution
Hydrazine solution 1.0 M in ethanol
Sigma-Aldrich
901596
Hydrazine solution
Hydrazine dihydrochloride ≥98%
Sigma-Aldrich
216208
Hydrazine dihydrochloride
refractive index
n20/D 1.348
refractive index
n/D 1.3666
refractive index
-
refractive index
-
density
0.779 g/mL at 25 °C
density
0.7934 g/mL
density
1.42 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.036 g/mL at 25 °C
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
200
concentration
1 M in acetonitrile
concentration
1.0 M in ethanol
concentration
-
concentration
≥60 wt. % in toluene
Descrição geral
Hydrazine (N2H4) solution is a common reducing agent and a versatile reagent in organic synthesis. It can reduce a variety of functional groups like ketones, aldehydes, imines, nitro compounds, azides & nitrates to their corresponding amines. It also serves as a source of nitrogen in the synthesis of heterocyclic compounds, such as pyrazoles and pyrazolines.
Aplicação
Hydrazine solution (in acetonitrile) can be used as a reducing source for the reduction of carbon-carbon multiple bonds in alkenes, alkynes, and α,β-unsaturated esters using metal-organic frameworks (MOFs) as heterogeneous catalysts. It is also used in the synthesis of polysubstituted 2-aminoimidazoles from 2-aminopyrimidines and α-bromocarbonyl compounds.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
41.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
5 °C
Certificates of Analysis (COA)
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (exemplo: T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
inserir como 1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Os números de lote e remessa podem ser encontrados no rótulo de um produto após a palavra “Lot” ou “Batch”.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA
M Vogel et al.
Fresenius' journal of analytical chemistry, 366(8), 781-791 (2001-03-03)
Hydrazine reagents are a well-known group of derivatizing agents for the determination of aldehydes and ketones in liquid and gaseous samples. Within this article, the most important hydrazine reagents are critically summarized, and their major applications in different fields, including
Nilay Hazari
Chemical Society reviews, 39(11), 4044-4056 (2010-06-24)
One of the most challenging problems in small molecule activation is the development of a homogeneous catalyst for converting dinitrogen into ammonia at ambient temperatures and atmospheric pressure. A catalytic cycle based on molybdenum that converts dinitrogen into ammonia has
Min Yuan et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), (31)(31), 6078-6088 (2010-05-08)
A combination of unique solvent properties of hydrazine enables the direct dissolution of a range of metal chalcogenides at ambient temperature, rendering this an extraordinarily simple and soft synthetic approach to prepare new metal chalcogenide-based materials. The extended metal chalcogenide
D P Elder et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 54(5), 900-910 (2010-12-15)
This is the latest of a series of reviews focused on the analysis of genotoxic impurities. This review summarises the analytical approaches reported in the literature relating to hydrazine, hydrazines, hydrazides and hydrazones. It is intended to provide guidance for
Weidong Qu et al.
Biosensors & bioelectronics, 42, 430-433 (2012-12-19)
Graphene-nickel nanoparticle hybrid was prepared by the one-step far infrared-assisted reduction of graphene oxide and nickel (II) ions using hydrazine. It was loaded on the surface of a magnetic electrode for electrochemical sensing. The feasibility and performance of the novel