757527
200
>1 (vs air)
<18 mmHg ( 20 °C)
3 mmHg ( 37 °C)
99.99% trace metals basis
powder or crystals
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
318 °C (lit.)
water: soluble 1260 g/L at 20 °C
2.13 g/cm3
[OH-].[Na+]
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Danger
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Not applicable
Insira o número de lote para pesquisar o Certificado de análise (COA).
Insira o número de lote para pesquisar o Certificado de origem (COO).