Documentos
760080
Sigma-Aldrich
4′-Mercaptobiphenylcarbonitrile
97% (GC)
Faça loginto View Organizational & Contract Pricing
Sinônimo(s):
4′-Mercapto-[1,1′-biphenyl]-4-carbonitrile
Empirical Formula (Hill Notation):
C13H9NS
Número CAS:
Peso molecular:
211.28
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Nível de qualidade
Ensaio
97% (GC)
forma
powder
pf
127-132 °C
SMILES string
Sc1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)C#N
InChI
1S/C13H9NS/c14-9-10-1-3-11(4-2-10)12-5-7-13(15)8-6-12/h1-8,15H
InChI key
ZZSHJNKMDIZSFY-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
This material is used to tune the electronic properties and subsequent surface coverage of gold surfaces/monolayer.
Pictogramas
CorrosionEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (exemplo: T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
inserir como 1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Os números de lote e remessa podem ser encontrados no rótulo de um produto após a palavra “Lot” ou “Batch”.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA
Ferdinand Rissner et al.
ACS nano, 4(11), 6735-6746 (2010-11-05)
The electronic structure of mixed self-assembled monolayers (SAMs) on Au(111) surfaces is modeled using slab-type density-functional theory calculations. The studied molecules have a dipolar character induced by polar and electron donating or accepting tail-group substituents. The resulting electronic structure of
Nikolaus Meyerbröker et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 28(25), 9583-9592 (2012-06-02)
Here we describe the behavior of self-assembled monolayers (SAMs) of 4'-cyanobiphenyl-4-thiol (CBPT) on Au(111) upon electron irradiation. Under such a treatment, the aromatic framework of CBPT SAMs is laterally cross-linked while the nitrile groups, located at the SAM-ambience interface, are