Documentos
777935
Sigma-Aldrich
CdTe core-type quantum dots
COOH functionalized, fluorescence λem 520 nm, powder
Sinônimo(s):
Fluorescent nanocrystals, QDs, artificial atoms
Fórmula linear:
CdTe
Número EC:
NACRES:
NA.23
Nível de qualidade
forma
powder
fluorescência
λem 520 nm
, quantum yield 36%
temperatura de armazenamento
2-8°C
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Categorias relacionadas
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Show Differences
1 of 4
Este Item
777943777951777994
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
777935
CdTe core-type quantum dots
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
777943
CdTe core-type quantum dots
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
777951
CdTe core-type quantum dots
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
777994
CdTe core-type quantum dots
fluorescence
λem 520 nm, , quantum yield 36%
fluorescence
λem 570 nm, , quantum yield 66%
fluorescence
λem 610 nm, , quantum yield 48%
fluorescence
λem 770 nm, , quantum yield 10%
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Aplicação
Cadmium Telluride Quantum Dots (CdTe QDs) are available in solid form. They are coated with carboxyl groups which makes them water soluble to make aqueous solutions. These carboxyl functionalized hydrophilic quantum dots can be further conjugated for use as labels. CdTe QDs can be used for optical and display applications; solar cells and biomedical applications.
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Certificates of Analysis (COA)
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (Exemplo T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
insira como1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Lot and Batch Numbers can be found on a product's label following the words 'Lot' or 'Batch'.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA
Julie Hottechamps et al.
Chemphyschem : a European journal of chemical physics and physical chemistry, 21(9), 853-862 (2020-02-23)
As luminescent quantum dots (QDs) are known to aggregate themselves through their chemical activation by carbodiimide chemistry and their functionalization with biotin molecules, we investigate both effects on the fluorescence properties of CdTe QDs and their impact on Förster Resonant
R S Aga et al.
Nanotechnology, 20(46), 465204-465204 (2009-10-23)
A photosensitized high-surface area transparent electrode has been employed to increase the short circuit current of a photovoltaic device with a blend of poly(3-hexylthiophene) (P3HT) and (6,6)-phenyl C61 butyric acid methyl ester (PCBM) as the active layer. This is achieved
P Haro-González et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 8(17), 2652-2658 (2012-06-16)
The potential use of CdTe quantum dots as luminescence nano-probes for lifetime fluorescence nano-thermometry is demonstrated. The maximum thermal sensitivity achievable is strongly dependent on the quantum dot size. For the smallest sizes (close to 1 nm) the lifetime thermal
A Rameshkumar et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 101, 74-82 (2012-07-17)
This study was undertaken to evaluate the antioxidant potential of an aqueous extract from Merremia emarginata leaves because this plant has a very high flavonoid and phenol content. The in vitro antioxidant activity was measured by diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH), 2,2'-azino-bis (3-ethylbenzthiazoline-6-sulphonic
Artigos
Highly Efficient Nanoscale Inorganic Light Harvesters for Dye-sensitized Solar Cells
Since the first report of the low-cost dye-sensitized solar cell (DSSC) in 1991 by Gratzel and his coworker,1 dye-sensitized solar cells (DSSC) has been regarded as one of the most promising photovoltaic technologies because of their transparent and colorful characteristics, as well as low cost.
Advancements in Quantum Dot Solar Cells
Professor Sharma and colleagues review the synthesis and applications of this novel material. This includes a discussion of the unique properties of quantum dots and their suitability for solar cell applications, along with common synthesis techniques used to develop these materials.
Applications of Quantum Dots in Bioimaging and Bioassays
Professor Xiaohu Gao (University of Washington, USA) provides a overview of recent quantum dot (QD) advancements and their potential for advancing bioassay and bioimaging technologies.
Synthesis of Halide Perovskite Quantum Dots for Display Applications
Studies on perovskite quantum dots are developing and progress has been made toward overcoming the challenges of QDs. Strategies to fabricate high-quality materials have enabled rapid light-emitting device development.
Ver tudo
Protocolos
Multidimensional Application of Selenium Nanoparticles
Selenium is an essential trace element. It is a necessary dietary constituent of at least 25 human selenoproteins and enzymes containing selenocysteine. Additionally, as selenium is a semiconductor and photoelectrically active, it has more advanced applications such as xerography and solar cell assembly.