Documentos
790982
Sigma-Aldrich
Iodomethane-13C solution
2 M in tert-butyl methyl ether, ≥99 atom % 13C, contains copper as stabilizer
Empirical Formula (Hill Notation):
13CH3I
Peso molecular:
142.93
Número MDL:
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Nível de qualidade
forma
solution
contém
copper as stabilizer
concentração
2 M in tert-butyl methyl ether
alteração de massa
M+1
temperatura de armazenamento
2-8°C
SMILES string
[13CH3]I
InChI
1S/CH3I/c1-2/h1H3/i1+1
InChI key
INQOMBQAUSQDDS-OUBTZVSYSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Categorias relacionadas
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Show Differences
1 of 4
Este Item
703346618519687383
Iodomethane-13C solution 2 M in tert-butyl methyl ether, ≥99 atom % 13C, contains copper as stabilizer
Sigma-Aldrich
790982
Iodomethane-13C solution
Iodomethane-13C solution NMR reference standard, 1% in chloroform-d ("100%", 99.96 atom % D), chromium (III) acetylacetonate 0.2 %, trimethyl phosphite 1 %, 99 atom % 13C, NMR tube size 6.5 mm × 8 in.
Sigma-Aldrich
703346
Iodomethane-13C solution
Phosgene-12C solution ~1 M in benzene, 99.9 atom % 12C
Sigma-Aldrich
618519
Phosgene-12C solution
2-Iodopropane-13C3 ≥99 atom % 13C, ≥98% (CP), contains copper (stablizer)
687383
2-Iodopropane-13C3
form
solution
form
solution
form
-
form
liquid
contains
copper as stabilizer
contains
-
contains
-
contains
copper (stablizer)
concentration
2 M in tert-butyl methyl ether
concentration
1% in chloroform-d ("100%", 99.96 atom % D)
concentration
~1 M in benzene
concentration
-
mass shift
M+1
mass shift
M+1
mass shift
depleted
mass shift
M+3
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Ponto de fulgor (ºF)
-27.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (ºC)
-33 °C - closed cup
Certificates of Analysis (COA)
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (Exemplo T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
insira como1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Lot and Batch Numbers can be found on a product's label following the words 'Lot' or 'Batch'.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA