Documentos
795070
Sigma-Aldrich
Glycolaldehyde-1-13C solution
0.1 M in water, 99 atom % 13C, 97% (CP)
Empirical Formula (Hill Notation):
13CCH4O2
Peso molecular:
61.04
Número MDL:
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
97% (CP)
forma
liquid
concentração
0.1 M in water
alteração de massa
M+1
temperatura de armazenamento
2-8°C
SMILES string
OC[13C]([H])=O
InChI
1S/C2H4O2/c3-1-2-4/h1,4H,2H2/i1+1
InChI key
WGCNASOHLSPBMP-OUBTZVSYSA-N
Categorias relacionadas
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Show Differences
1 of 4
Este Item
799254604534776076
Glycolaldehyde-1-13C solution 0.1 M in water, 99 atom % 13C, 97% (CP)
Sigma-Aldrich
795070
Glycolaldehyde-1-13C solution
Sodium Glycolate-1-13C 99 atom % 13C, 98% (CP)
Sigma-Aldrich
799254
Sodium Glycolate-1-13C
Cyanamide-13C solution 50 wt. % in H2O, 99 atom % 13C
Sigma-Aldrich
604534
Cyanamide-13C solution
Glyceryl-2-13C trioleate 99 atom % 13C, 97% (CP)
Sigma-Aldrich
776076
Glyceryl-2-13C trioleate
assay
97% (CP)
assay
98% (CP)
assay
-
assay
97% (CP)
form
liquid
form
powder
form
-
form
liquid
concentration
0.1 M in water
concentration
-
concentration
50 wt. % in H2O
concentration
-
mass shift
M+1
mass shift
M+1
mass shift
M+1
mass shift
M+1
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Certificates of Analysis (COA)
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (Exemplo T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
insira como1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Lot and Batch Numbers can be found on a product's label following the words 'Lot' or 'Batch'.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA