Documentos
802727
Sigma-Aldrich
Aquivion® E87-05S
membrane sheet, contains CF3 polymer chain ends as stabilizer, PFSA eq. wt. 870 g/mole SO3H, L × W × thickness 31 cm × 31 cm × 50 μm
Faça loginto View Organizational & Contract Pricing
Sinônimo(s):
Aquivion® SO3H, Tetrafluoroethylene-perfluoro(3-oxa-4-pentenesulfonic acid) copolymer, Ethanesulfonic acid
Fórmula linear:
[CF2CF(OCF2CF2SO3H)]m[CF2CF2]n
Número CAS:
NACRES:
NA.23
forma
membrane sheet
contém
CF3 polymer chain ends as stabilizer
C × L × espessura
31 cm × 31 cm × 50 μm
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aquivion® PFSA ionomer membranes are melt-extruded films based on the short-side-chain (SSC) copolymer of Tetrafluoroethylene and the Sulfonyl Fluoride Vinyl Ether (SFVE) F2C=CF-O-(CF2)2-SO2F industrially produced by Solvay Specialty Polymers. Following a film hydrolysis the perfluoropolymer′s functional groups are operative in their sulfonic acid form, SO3H.
Aplicação
Aquivion® PFSA membranes are used for electrochemical applications such as, but not limited to, polymer electrolyte fuel cells, electro-deionization systems, ozone generators, water electrolyzers, hydrogen separators and compressors, redox flow batteries as well as pervaporation or gas humidification systems.
Informações legais
Aquivion is a registered trademark of Syensqo Group
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (exemplo: T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
inserir como 1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Os números de lote e remessa podem ser encontrados no rótulo de um produto após a palavra “Lot” ou “Batch”.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA
Artigos
Advances in the electrochemical conversion of water to and from hydrogen and oxygen have principally been achieved through the development of new materials and by understanding the mechanisms of the degradation of proton exchange membrane fuel cells (PEMFC) during operation.