Todas as fotos(2)
806854
Sigma-Aldrich
Sílica
mesoporous SBA-15, <150 μm particle size, pore size 8 nm, Hexagonal pore morphology
Sinônimo(s):
Dióxido de silício
Fórmula linear:
SiO2
Número CAS:
Peso molecular:
60.08
Número EC:
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Nível de qualidade
Ensaio
99.9% trace metals basis
forma
powder
área da superfície
450-550 m2/g
tamanho de partícula
<150 μm
tamanho de poro
0.8-1.00 cm3/g pore volume
8 nm pore size
pb
2230 °C (lit.)
pf
>1600 °C (lit.)
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Categorias relacionadas
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Show Differences
1 of 4
Este Item
805890806889806765
Silica mesoporous SBA-15, &lt;150&#160;&#956;m particle size, pore size 8&#160;nm, Hexagonal pore morphology
Sigma-Aldrich
806854
Silica
Silica mesoporous, 0.5&#160;&#956;m particle size, pore size ~2&#160;nm
Sigma-Aldrich
805890
Silica
Silica mesoporous, 1&#160;&#956;m particle size, pore size ~4&#160;nm
Sigma-Aldrich
806889
Silica
Silica mesoporous, 3&#160;&#956;m particle size, pore size ~2&#160;nm
Sigma-Aldrich
806765
Silica
form
powder
form
powder
form
mesoporous, powder
form
mesoporous, powder
particle size
<150 μm
particle size
0.4-0.6 μm (SEM), 0.5 μm
particle size
1 μm
particle size
3 μm
mp
>1600 °C (lit.)
mp
>1600 °C (lit.)
mp
>1600 °C (lit.)
mp
>1600 °C (lit.)
surface area
450-550 m2/g
surface area
-
surface area
300-400 m2/g
surface area
-
pore size
0.8-1.00 cm3/g pore volume
pore size
0.1-0.3 cm3/g pore volume, ~2 nm pore size
pore size
0.2-0.4 cm3/g pore volume, ~4 nm pore size
pore size
0.1-0.3 cm3/g pore volume, ~2 nm pore size
Aplicação
Mesoporous silicas are inorganic materials having porous structures and find applications in chromatography, catalysis, drug delivery and imaging.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Ponto de fulgor (ºF)
Not applicable
Ponto de fulgor (ºC)
Not applicable
Certificates of Analysis (COA)
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (Exemplo T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
insira como1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Lot and Batch Numbers can be found on a product's label following the words 'Lot' or 'Batch'.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Silica mesoporous, 1&#160;&#956;m particle size, pore size ~2&#160;nm
Sigma-Aldrich
806811
Silica
Silica nanoparticles, mesoporous, 200&#160;nm particle size, pore size 4&#160;nm
Sigma-Aldrich
748161
Silica
Silica mesoporous SBA-15 &lt;150&#160;&#956;m particle size, pore size 10&#160;nm, Hexagonal pore morphology
Sigma-Aldrich
914614
Silica mesoporous SBA-15
Silica MCM-41, pellet, diam. × thickness 2&#160;mm × 5&#160;mm
Sigma-Aldrich
900773
Silica
Silica mesoporous MCM-48, &lt;15&#160;&#956;m particle size, pore size 3&#160;nm, amine functionalized
Sigma-Aldrich
900769
Silica
Si-Han Wu et al.
Chemical Society reviews, 42(9), 3862-3875 (2013-02-14)
Good control of the morphology, particle size, uniformity and dispersity of mesoporous silica nanoparticles (MSNs) is of increasing importance to their use in catalyst, adsorption, polymer filler, optical devices, bio-imaging, drug delivery, and biomedical applications. This review discusses different synthesis
Wang Y
Advanced Materials, 273, 576-576 (2015)
Isabel Sierra et al.
Journal of chromatography. A, 1363, 27-40 (2014-07-13)
Recent advances in the development of new materials are having a major impact on analytical chemistry. For example, the unique properties of ordered mesoporous silicas (OMSs) have been shown to enhance the analytical performance of many existing techniques or allow
Artigos
Mesoporous Silica and their Applications
Mesoporous silica with uniform and tailorable pore dimensions with high surface areas are used many applications such as wastewater remediation, indoor air cleaning, catalysis, bio-catalysis, and drug delivery.