Todas as fotos(2)
860077
Sigma-Aldrich
Phospho(enol)pyruvic acid monopotassium salt
99%
Sinônimo(s):
mono-Potassium phosphoenolpyruvate, PEP monopotassium salt, PEP-K, Phospho(enol)pyruvate potassium salt
Fórmula linear:
KOP(O)(OH)OC(=CH2)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
206.13
Beilstein:
4603446
Número EC:
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
99%
forma
powder
pf
175 °C (dec.) (lit.)
temperatura de armazenamento
−20°C
SMILES string
[K+].OC(=O)C(=C)OP(O)([O-])=O
InChI
1S/C3H5O6P.K/c1-2(3(4)5)9-10(6,7)8;/h1H2,(H,4,5)(H2,6,7,8);/q;+1/p-1
InChI key
SOSDSEAIODNVPX-UHFFFAOYSA-M
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Show Differences
1 of 4
Este Item
P712710108294001PHL85742
Phosphoenol-pyruvate 97% (PEP-K), pkg of 1 g
Roche
10108294001
Phosphoenol-pyruvate
Glucoalyssin potassium salt phyproof® Reference Substance
PHL85742
Glucoalyssin potassium salt
form
powder
form
powder
form
solid
form
solid
mp
175 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
-
mp
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Aplicação
Substrate for many kinase reactions.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Ponto de fulgor (ºF)
Not applicable
Ponto de fulgor (ºC)
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Certificates of Analysis (COA)
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (Exemplo T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
insira como1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Lot and Batch Numbers can be found on a product's label following the words 'Lot' or 'Batch'.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 9
1 of 9
Pyruvate Kinase (PK) from rabbit muscle
Roche
PK-RO
Pyruvate Kinase (PK)
Pyruvate Kinase from rabbit muscle Type II, ammonium sulfate suspension, 350-600 units/mg protein
Sigma-Aldrich
P1506
Pyruvate Kinase from rabbit muscle
3-Phosphoshikimic acid lithium salt ≥95.0% (HPLC)
Supelco
55385
3-Phosphoshikimic acid lithium salt
L-Lactate Dehydrogenase (L-LDH)
Roche
LLDH-RO
L-Lactate Dehydrogenase (L-LDH)
Pyruvate Kinase (PK) from rabbit muscle
Roche
10109045001
Pyruvate Kinase (PK)
Jemila C Kester et al.
Journal of bacteriology, 203(4) (2020-11-25)
The ClpP1P2 proteolytic complex is essential in Mycobacterium tuberculosis Proteolysis by ClpP1P2 requires an associated ATPase, either ClpX or ClpC1. Here, we sought to define the unique contributions of the ClpX ATPase to mycobacterial growth. We formally demonstrated that ClpX
Ernesto Arias-Palomo et al.
Molecular cell, 74(1), 173-184 (2019-02-25)
In cells, dedicated AAA+ ATPases deposit hexameric, ring-shaped helicases onto DNA to initiate chromosomal replication. To better understand the mechanisms by which helicase loading can occur, we used cryo-EM to determine sub-4-Å-resolution structures of the E. coli DnaB⋅DnaC helicase⋅loader complex with
Stefan Niekamp et al.
Nature methods, 17(4), 437-441 (2020-03-24)
Photobleaching limits extended imaging of fluorescent biological samples. We developed DNA-based 'FluoroCubes' that are similar in size to the green fluorescent protein, have single-point attachment to proteins, have a ~54-fold higher photobleaching lifetime and emit ~43-fold more photons than single
Nicholas Mikolajewicz et al.
Biophysical journal, 116(10), 2009-2022 (2019-05-06)
The skeleton constantly interacts and adapts to the physical world. We have previously reported that physiologically relevant mechanical forces lead to small repairable membrane injuries in bone-forming osteoblasts, resulting in release of ATP and stimulation of purinergic (P2) calcium responses
Hui Hong et al.
Cell chemical biology, 26(4), 493-501 (2019-02-05)
Malayamycin A is an unusual bicyclic C-nucleoside, with interesting antiviral, antifungal, and anticancer bioactivity. We report here the discovery and characterization of the biosynthetic pathway to malayamycin by using genome mining of near-identical clusters both from the known producer Streptomyces