87560
200
≥97.0%
liquid
core: titanium
reagent type: Lewis acid
reagent type: catalyst
n20/D 1.464 (lit.)
232 °C (lit.)
14-17 °C (lit.)
0.96 g/mL at 20 °C (lit.)
CC(C)O[Ti](OC(C)C)(OC(C)C)OC(C)C
1S/4C3H7O.Ti/c4*1-3(2)4;/h4*3H,1-2H3;/q4*-1;+4
VXUYXOFXAQZZMF-UHFFFAOYSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Warning
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Central nervous system
3 - Flammable liquids
WGK 1
105.8 °F - Pensky-Martens closed cup
41 °C - Pensky-Martens closed cup
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Insira o número de lote para pesquisar o Certificado de análise (COA).
Insira o número de lote para pesquisar o Certificado de origem (COO).