Documentos
900728
Sigma-Aldrich
PbS core-type quantum dots
oleic acid coated, fluorescence λem 1500 nm, 10 mg/mL in toluene
Faça loginto View Organizational & Contract Pricing
Select a Size
Sinônimo(s):
Fluorescent nanocrystals, Lead sulfide, PbS QDs
Fórmula linear:
PbS
Número CAS:
Nível de qualidade
forma
liquid
concentração
10 mg/mL in toluene
fluorescência
λem 1500 nm
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/Pb.H2S/h;1H2
InChI key
MIXDRAMRMDOQJH-UHFFFAOYSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
900734900727900738
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
900728
PbS core-type quantum dots
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
900734
PbS core-type quantum dots
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
900727
PbS core-type quantum dots
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
900738
PbS core-type quantum dots
concentration
10 mg/mL in toluene
concentration
10 mg/mL in toluene
concentration
10 mg/mL in toluene
concentration
10 mg/mL in toluene
fluorescence
λem 1500 nm
fluorescence
λem 1000 nm
fluorescence
λem 1600 nm
fluorescence
λem 1400 nm
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Aplicação
The size for our lead sulfide (PbS) quantum dots (QDs) varies between 2.5 to 8 nm and depending upon this, these QDs emit between 900-1600 nm. Our PbS QDs possess high quantum yield, sharp emission and exhibit narrow fluorescence band (full width at half maximum <100 nm), which make them suitable as light absorber or IR emitter in applications in solar cells, photodetectors and infrared light emitting diodes (LEDs).
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1A - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Ponto de fulgor (ºF)
45.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (ºC)
7.5 °C - closed cup
Certificates of Analysis (COA)
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (exemplo: T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
inserir como 1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Os números de lote e remessa podem ser encontrados no rótulo de um produto após a palavra “Lot” ou “Batch”.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Lead(II) sulfide 99.9% trace metals basis
Sigma-Aldrich
372595
Lead(II) sulfide
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
900746
Perovskite quantum dots
Bismuth selenide granular (melted), &#8805;99.995% trace metals basis
Sigma-Aldrich
733504
Bismuth selenide
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
900747
Perovskite quantum dots
Hexamethyldisilane 98%
Sigma-Aldrich
217069
Hexamethyldisilane
Xinzheng Lan et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 28(2), 299-304 (2015-11-19)
A solution-based passivation scheme is developed featuring the use of molecular iodine and PbS colloidal quantum dots (CQDs). The improved passivation translates into a longer carrier diffusion length in the solid film. This allows thicker solar-cell devices to be built
Gerasimos Konstantatos et al.
Nature nanotechnology, 5(6), 391-400 (2010-05-18)
The detection of photons underpins imaging, spectroscopy, fibre-optic communications and time-gated distance measurements. Nanostructured materials are attractive for detection applications because they can be integrated with conventional silicon electronics and flexible, large-area substrates, and can be processed from the solution
Highly efficient quantum dot near-infrared light-emitting diodes.
Gong X, et al.
Nature Photonics, 10, 253-257 (2016)
Artigos
Quantum Dots for Electronics and Energy Applications
In this article, the properties of some of the new non-cadmium based QDs along with different applications of QDs are summarized.
Advancements in Quantum Dot Solar Cells
Professor Sharma and colleagues review the synthesis and applications of this novel material. This includes a discussion of the unique properties of quantum dots and their suitability for solar cell applications, along with common synthesis techniques used to develop these materials.
Applications of Quantum Dots in Bioimaging and Bioassays
Professor Xiaohu Gao (University of Washington, USA) provides a overview of recent quantum dot (QD) advancements and their potential for advancing bioassay and bioimaging technologies.
Synthesis of Halide Perovskite Quantum Dots for Display Applications
Studies on perovskite quantum dots are developing and progress has been made toward overcoming the challenges of QDs. Strategies to fabricate high-quality materials have enabled rapid light-emitting device development.
Ver tudo