Documentos
900746
Sigma-Aldrich
Perovskite quantum dots
oleic acid and oleylamine coated, fluorescence λem 510 nm, 10 mg/mL in toluene
Sinônimo(s):
Cadmium free QDs, Fluorescent nanocrystals, Perovskite nanocrystals, QDs
Nível de qualidade
forma
liquid
concentração
10 mg/mL in toluene
fluorescência
λem 510 nm
temperatura de armazenamento
2-8°C
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Categorias relacionadas
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Show Differences
1 of 4
Este Item
900747900748900247
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
900746
Perovskite quantum dots
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
900747
Perovskite quantum dots
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
900748
Perovskite quantum dots
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
900247
CdSe/ZnS core-shell type quantum dots
concentration
10 mg/mL in toluene
concentration
10 mg/mL in toluene
concentration
10 mg/mL in toluene
concentration
4 μM in H2O
fluorescence
λem 510 nm
fluorescence
λem 480 nm
fluorescence
λem 450 nm
fluorescence
λem 620 nm, λem 620 nm±10 nm, quantum yield >50%
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Aplicação
For Perovskite quantum dots:
Perovskite quantum dots (QDs) of common formula CsPbX3 (X = Cl, Br, I) possess high photoluminescence efficiency and narrow emission and emit in the visible spectral regime. Perovskite QDs are cadmium free and the aforementioned properties render them suitable for applications in light emitting diodes (LEDs), lasers, liquid crystal displays (LCDs) etc.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1A - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Ponto de fulgor (ºF)
46.4 °F
Ponto de fulgor (ºC)
8 °C
Certificates of Analysis (COA)
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (Exemplo T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
insira como1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Lot and Batch Numbers can be found on a product's label following the words 'Lot' or 'Batch'.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
900728
PbS core-type quantum dots
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
900214
CdSe/ZnS core-shell type quantum dots
PbS core-type quantum dots oleic acid coated, fluorescence λem 1000 nm, 10 mg/mL in toluene
Sigma-Aldrich
747017
PbS core-type quantum dots
Loredana Protesescu et al.
Nano letters, 15(6), 3692-3696 (2015-01-31)
Metal halides perovskites, such as hybrid organic-inorganic CH3NH3PbI3, are newcomer optoelectronic materials that have attracted enormous attention as solution-deposited absorbing layers in solar cells with power conversion efficiencies reaching 20%. Herein we demonstrate a new avenue for halide perovskites by
CsPbX3 Quantum Dots for Lighting and Displays: Room-Temperature Synthesis, Photoluminescence Superiorities, Underlying Origins and White Light-Emitting Diodes.
Li X, et al.
Advances in Functional Materials, 26(16), 2435-2445 (2016)
Artigos
Quantum Dots for Electronics and Energy Applications
In this article, the properties of some of the new non-cadmium based QDs along with different applications of QDs are summarized.
Advancements in Quantum Dot Solar Cells
Professor Sharma and colleagues review the synthesis and applications of this novel material. This includes a discussion of the unique properties of quantum dots and their suitability for solar cell applications, along with common synthesis techniques used to develop these materials.
Applications of Quantum Dots in Bioimaging and Bioassays
Professor Xiaohu Gao (University of Washington, USA) provides a overview of recent quantum dot (QD) advancements and their potential for advancing bioassay and bioimaging technologies.
Synthesis of Halide Perovskite Quantum Dots for Display Applications
Studies on perovskite quantum dots are developing and progress has been made toward overcoming the challenges of QDs. Strategies to fabricate high-quality materials have enabled rapid light-emitting device development.
Ver tudo