Documentos Principais
930369
Sigma-Aldrich
TEM Grids
Carbon Film Supported Copper Grid, Standard Thickness, grid size 200 mesh, box of 50
Sinônimo(s):
TEM grids
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
Carbon Film Supported Copper Grid, Standard Thickness, grid size 200 mesh, box of 50
Materiais
carbon film
copper grid
embalagem
box of 50
film size
5-6 nm
tamanho da grade
200 mesh
Descrição geral
A 5-6 nm thin film of pure carbon supported standard square mesh grids.
TEM grids supported by carbon film only. A 5-6 nm thin film of pure carbon deposited on one side of the standard square mesh grid.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)