95372
Sigma-Aldrich
Bismuth
granular, ≥99.99% trace metals basis
Empirical Formula (Hill Notation):
Bi
Número CAS:
Peso molecular:
208.98
Número EC:
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
100
pressão de vapor
<0.1 mmHg ( 20 °C)
teor
≥99.99% trace metals basis
forma
granular
reaction suitability
core: bismuth
reagent type: catalyst
resistividade
129 μΩ-cm, 20°C
pb
1560 °C (lit.)
pf
271 °C (lit.)
272 °C
densidade
9.8 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Bi]
InChI
1S/Bi
InChI key
JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Aplicação
Bismuth granules are used in the preparation of bismuth nanoparticles by solution dispersion method. It is a precursor to synthesize bismuth-silicate glasses.
Embalagem
100 g in poly bottle
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Alemanha
nwg
Ponto de fulgor (ºF)
Not applicable
Ponto de fulgor (ºC)
Not applicable
Certificado de análise
Certificado de origem
Characterization of structural, thermal and mechanical properties of bismuth silicate glasses.
Bochentyn B, et al.
Journal of Non-Crystalline Solids, 439(2), 51-56 (2016)
Modification of carbon screen-printed electrodes by adsorption of chemically synthesized Bi nanoparticles for the voltammetric stripping detection of Zn (II), Cd (II) and Pb (II).
Rico MAG, et al.
Talanta, 80(2), 631-635 (2009)
A simple way to prepare bismuth nanoparticles.
Zhao Y, et al.
Materials Letters, 58(5), 790-793 (2004)
Jia-Tao Sun et al.
Physical review letters, 109(24), 246804-246804 (2013-02-02)
Scanning tunnelling microscopy and spectroscopy experiments complemented by first-principles calculations have been conducted to study the electronic structure of 4 monolayer Bi(110) nanoribbons on epitaxial graphene on silicon carbide [4H-SiC(0001)]. In contrast with the semimetal property of elemental bismuth, an...
Shunbin Lu et al.
Optics express, 21(2), 2072-2082 (2013-02-08)
The third order nonlinear optical property of Bi₂Se₃, a kind of topological insulator (TI), has been investigated under femto-second laser excitation. The open and closed aperture Z-scan measurements were used to unambiguously distinguish the real and imaginary part of the...
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.