B56412
Bromoacetyl bromide
≥98%
Sinônimo(s):
α-Bromoacetyl bromide, 2-Bromoacetyl bromide, Monobromoacetyl bromide
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
3.8 mmHg ( 25 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.547 (lit.)
pb
147-150 °C (lit.)
densidade
2.317 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
BrCC(Br)=O
InChI
1S/C2H2Br2O/c3-1-2(4)5/h1H2
chave InChI
LSTRKXWIZZZYAS-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Amines to azido acetamides.
- p-Arsanilic acid to 4-(2-bromoacetylamino)benzenearsonic acid, a precursor to 4-(N-(S-penicillaminylacetyl)amino)phenylarsonous acid (PENAO), a metal-based drug.
- 3,5-Dimethylphenol to 3,5-dimethylphenyl 2-bromoacetate.
- Cystamine dihydrochloride to N,N′-bis(bromoacetyl) cystamine, a bifunctional quaternizing agent.
It can also be used as a reagent to synthesize imidazolium or piridinium based ionic liquids.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
closed cup
Ponto de fulgor (°C)
closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter