Documentos Principais
BAF441500005
Scienceware® engraving tool, battery powered
L 17.8 cm (7 in.)
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 329,00
R$ 329,00
Previsão de entrega em11 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 329,00
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.35
R$ 329,00
Previsão de entrega em11 de abril de 2025
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art F44150-0005
Comprimento
17.8 cm (7 in.)
Descrição geral
Engrave test tubes, bottles, racks, keys, equipment, tools, electronics and more. Simply hold the Engraving Tool like a pen, press the power button, apply light pressure, and ˜write′ to permanently mark most materials including glass, plastic, wood, metal, bone, and stone.
  • Portable, cordless battery power; operates on two ′AA′ batteries (not included)
  • Use indoors or out
  • Engraving is permanent; Marks will not fade if exposed to chemicals or sunlight
  • Extra engraving tip included
Informações legais
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)