BAH167030000
Straining basket
O.D. 5 in.
NACRES:
NB.35
embalagem
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art H16703-0000
D.I. × A
108 mm (4 1/4 in.) × 127 mm (5 in.)
D.E.
5 in.
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Descrição geral
A plastic loop handle keeps hands away from the contents. The holes are 2 mm (0.080 in.) diameter.
  • Pierced polyethylene baskets load and unload quickly
  • Chemical and corrosion resistant
  • Use for dipping parts or straining large particles
  • Can be used at temperatures up to 82 °C (180 °F)
Certificado de análise
Certificado de origem
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.