Documentos
BR143255
BRAND® special laboratory tubing
I.D. × O.D. × W 2 mm × 4 mm × 1 mm, L 20 m
Sinônimo(s):
Special laboratory tubing, Tubing
NACRES:
NB.35
Materiais
PVC
fabricante/nome comercial
BRAND 143255
D.I. × D.E. × L
2 mm × 4 mm × 1 mm
Comprimento
20 m
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Categorias relacionadas
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
BR143265BR143275BR143280
BRAND® special laboratory tubing I.D. × O.D. × W 2 mm × 4 mm × 1 mm, L 20 m
BR143255
BRAND® special laboratory tubing
BRAND® special laboratory tubing I.D. × O.D. × W 5 mm × 8 mm × 1.5 mm, L 20 m
BR143265
BRAND® special laboratory tubing
BRAND® special laboratory tubing I.D. × O.D. × W 7 mm × 11 mm × 2 mm, L 20 m
BR143275
BRAND® special laboratory tubing
BRAND® special laboratory tubing I.D. × O.D. × W 8 mm × 12 mm × 2 mm, L 20 m
BR143280
BRAND® special laboratory tubing
manufacturer/tradename
BRAND 143255
manufacturer/tradename
BRAND 143265
manufacturer/tradename
BRAND 143275
manufacturer/tradename
BRAND 143280
I.D. × O.D. × W
2 mm × 4 mm × 1 mm
I.D. × O.D. × W
5 mm × 8 mm × 1.5 mm
I.D. × O.D. × W
7 mm × 11 mm × 2 mm
I.D. × O.D. × W
8 mm × 12 mm × 2 mm
L
20 m
L
20 m
L
20 m
L
20 m
Descrição geral
Particularly high-grade material, manufactured to a first-class standard. Good flexibility and chemical resistance make this tubing ideal for use with apparatus assemblies. Autoclavable (121 °C).
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Certificados de análise (COA)
Já possui este produto?
Os documentos relacionados aos produtos que você comprou no passado foram reunidos na Biblioteca de Documentos para sua conveniência.
Visite a Biblioteca de Documentos
Dificuldade em encontrar seu produto ou número de lote?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (exemplo: T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
inserir como 1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Os números de lote e remessa podem ser encontrados no rótulo de um produto após a palavra “Lot” ou “Batch”.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
BRAND® special laboratory tubing I.D. × O.D. × W 6 mm × 9 mm × 1.5 mm, L 20 m
BR143270
BRAND® special laboratory tubing
PVC laboratory tubing I.D. × O.D. 1/16 in. × 1/8 in.
Sigma-Aldrich
Z280348
PVC laboratory tubing
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
T8413
C-Flex® laboratory tubing
Supelco
Supelco
20533
PTFE Tubing