Documentos
BR152505
BRAND® tubing adapter
high-density polyethylene, for tubing i.d., 8-10 to 11-14 mm
Sinônimo(s):
Tubing, Tubing adapters
NACRES:
NB.35
Materiais
high-density polyethylene
Características
for tubing i.d. 8-10 to 11-14 mm
embalagem
pack of 10 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 152505
Comprimento
66 mm
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Categorias relacionadas
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
BR152510BR152615BR152710
BRAND® tubing adapter high-density polyethylene, for tubing i.d., 8-10 to 11-14 mm
BR152505
BRAND® tubing adapter
BRAND® tubing adapter high-density polyethylene, for tubing i.d., 12-14 to 18-20,5 mm
BR152510
BRAND® tubing adapter
BRAND® tubing adapter polypropylene, for tubing i.d., 6-10 to 9-13 mm
BR152615
BRAND® tubing adapter
BRAND® tubing connector, straight polypropylene, for tubing i.d., 6 ‑ 10 mm
BR152710
BRAND® tubing connector, straight
manufacturer/tradename
BRAND 152505
manufacturer/tradename
BRAND 152510
manufacturer/tradename
BRAND 152615
manufacturer/tradename
BRAND 152710
feature
for tubing i.d. 8-10 to 11-14 mm
feature
for tubing i.d. 12-14 to 18-20,5 mm
feature
for tubing i.d. 6-10 to 9-13 mm
feature
for tubing i.d. 6 ‑ 10 mm
packaging
pack of 10 ea
packaging
pack of 10 ea
packaging
pack of 10 ea
packaging
pack of 10 ea
L
66 mm
L
73 mm
L
59 mm
L
55 mm
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Certificados de análise (COA)
Já possui este produto?
Os documentos relacionados aos produtos que você comprou no passado foram reunidos na Biblioteca de Documentos para sua conveniência.
Visite a Biblioteca de Documentos
Dificuldade em encontrar seu produto ou número de lote?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (exemplo: T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
inserir como 1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Os números de lote e remessa podem ser encontrados no rótulo de um produto após a palavra “Lot” ou “Batch”.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA