C112003
Sigma-Aldrich
Cyclopentanecarboxylic acid
99%
Fórmula linear:
C5H9CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
114.14
Beilstein/REAXYS Number:
2039729
Número EC:
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
100
teor
99%
índice de refração
n20/D 1.453 (lit.)
pb
216 °C (lit.)
pf
3-5 °C (lit.)
densidade
1.053 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)C1CCCC1
InChI
1S/C6H10O2/c7-6(8)5-3-1-2-4-5/h5H,1-4H2,(H,7,8)
InChI key
JBDSSBMEKXHSJF-UHFFFAOYSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
WGK Alemanha
WGK 3
Ponto de fulgor (ºF)
200.1 °F - closed cup
Ponto de fulgor (ºC)
93.4 °C - closed cup
Juan Manuel Gutierrez-Villagomez et al.
Talanta, 162, 440-452 (2016-11-14)
In this study, we report for the first time the efficiency of pentafluorobenzyl bromide (PFBBr) for naphthenic acid (NA) mixtures derivatization, and the comparison in the optimal conditions to the most common NAs derivatization reagents, BF
Naoto Tsuda et al.
PloS one, 9(11), e112027-e112027 (2014-11-19)
Diacylglycerol O-acyltransferase 1 (DGAT1) catalyzes the final committed step in triglyceride biosynthesis. DGAT1 null mice are known to be resistant to diet-induced obesity, and more insulin sensitive relative to the wild-type; however, the mice exhibit abnormalities in the skin. This...
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.