Documentos
CAD7979
Micro-emulsifying needle
without reinforcing bar, gauge 18 ×, L 1 7/8 in.
embalagem
pack of 4 ea
fabricante/nome comercial
Cadence Science 7979
Comprimento
1 7/8 in.
medidor
18 ×
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Descrição geral
Widely used for allergens and the mixing of adjuvants and antigens, oil based liquids or any two liquid media differing in viscosity. By locking two syringes on to the double hub needle or double hub adapter, two liquids such as a mineral oil and an emulsifying agent may be readily pumped between the two syringes to produce a uniform mixture.
Indicated lengths are the overall length. Researchers and technicians utilize Micro-Mate® 5 mL and 10 mL Luer lock tip glass syringes for micro-emulsifying procedures. The outstanding quality of the glass and the special secure Luer locking tip provide quality and reliability.
Informações legais
Micro-Mate is a registered trademark of Cadence Science
Certificados de análise (COA)
Já possui este produto?
Os documentos relacionados aos produtos que você comprou no passado foram reunidos na Biblioteca de Documentos para sua conveniência.
Visite a Biblioteca de Documentos
Dificuldade em encontrar seu produto ou número de lote?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (exemplo: T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
inserir como 1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Os números de lote e remessa podem ser encontrados no rótulo de um produto após a palavra “Lot” ou “Batch”.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA