Documentos
CADG5117
Dissolved gas analysis (DGA) glass syringe
capacity 5 mL, graduated, 0.2 mL, tip style, needle-lock Luer
NACRES:
NB.03
Características
graduated 0.2 mL
tip style needle-lock Luer
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Cadence Science 5117
capacidade
5 mL
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Categorias relacionadas
Descrição geral
DGA glass syringes are used to take samples of mineral oil in a transformer. Transformer mineral oil cools the transformer and provides electrical insulation. When this mineral oil is subjected to high thermal and electrical stresses, it decomposes and gases are generated.
Different gases are generated from different types of faults, and the chemical analysis of these gases (Dissolved Gas Analysis) provides diagnostic information about the condition of the transformer.
DGA syringes are custom fit (matched numbered) to create a tight fit between the barrel and plunger. The barrels are frosted.
Certificados de análise (COA)
Já possui este produto?
Os documentos relacionados aos produtos que você comprou no passado foram reunidos na Biblioteca de Documentos para sua conveniência.
Visite a Biblioteca de Documentos
Dificuldade em encontrar seu produto ou número de lote?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (exemplo: T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
inserir como 1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Os números de lote e remessa podem ser encontrados no rótulo de um produto após a palavra “Lot” ou “Batch”.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA