Pular para o conteĆŗdo
Merck
Todas as fotos(1)
Documentos Principais
CBR01174
Sigma-Aldrich
5-(4-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
AldrichCPR
FaƧa loginpara ver os preƧos organizacionais e de contrato
About This Item
FĆ³rmula empĆ­rica (NotaĆ§Ć£o de Hill):
C11H10N2O3
NĆŗmero CAS:
Peso molecular:
218.21
NĆŗmero MDL:
CĆ³digo UNSPSC:
12352106
ID de substĆ¢ncia PubChem:
forma
solid
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(cc1)-c2cc(n[nH]2)C(O)=O
InChI
1S/C11H10N2O3/c1-16-8-4-2-7(3-5-8)9-6-10(11(14)15)13-12-9/h2-6H,1H3,(H,12,13)(H,14,15)
chave InChI
VHWPBROOEIJLIW-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICHā€²S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
CĆ³digo de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de Ɣgua (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (Ā°F)
Not applicable
Ponto de fulgor (Ā°C)
Not applicable
Escolha uma das versƵes mais recentes:
Certificados de anƔlise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, nĆ£o temos COA para este produto disponĆ­veis online no momento.
JĆ” possui este produto?
Encontre a documentaĆ§Ć£o dos produtos que vocĆŖ adquiriu recentemente na biblioteca de documentos.
Visite a Biblioteca de Documentos
Nossa equipe de cientistas tem experiĆŖncia em todas as Ć”reas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciĆŖncia de materiais, sĆ­ntese quĆ­mica, cromatografia, quĆ­mica analĆ­tica e muitas outras.
Entre em contato com a assistĆŖncia tĆ©cnica