CLS1000PACK
PYREX® Griffin beakers
low form, assorted pack (contains 1 beaker of 5 different sizes)
Sinônimo(s):
Pyrex® beakers, Pyrex® glass beakers, beakers, glass beakers, Corning® 1000
Selecione um tamanho
R$ 366,00
Previsão de entrega em12 de maio de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 366,00
Previsão de entrega em12 de maio de 2025
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
Características
graduations
embalagem
case of 1
fabricante/nome comercial
Corning 1000-PACK
disponibilidade
not available in EU
Categorias relacionadas
Descrição geral
- Graduated for approximate content
- Double-graduated metric scale
- Beakers have a spout
- Extra-large area for marking
- Uniform wall thickness
- Heavy duty, industrial grade glass beakers
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)