Merck
Pular para
CLS4965250
Pyrex® round-bottom three neck angle type distilling flask
capacity 250 mL
Sinônimo(s):
bottom flask, flask round, flask round bottom
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Tamanho da embalagemSKUDisponibilidadePreço
Sobre este item
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41104812
Capacity:
250 mL
Material:
borosilicate glass , round bottom flask, three-neck (Vertical)
Manufacturer/tradename:
Corning 4965-250
Packaging:
pack of 1, case of 4
Joint:
center joint ST/NS24/40, side joint ST/NS24/40
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
material
borosilicate glass , round bottom flask, three-neck (Vertical)
joint
center joint ST/NS24/40, side joint ST/NS24/40
sterility
non-sterile
feature
closure type Standard Taper joint
packaging
pack of 1, case of 4
manufacturer/tradename
Corning 4965-250
capacity
250 mL
Legal Information
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
CLS4965100CLS4965A500CLS4965B500
material
borosilicate glass , three-neck (Vertical), round bottom flask
material
borosilicate glass , round bottom flask, three-neck (Vertical)
material
borosilicate glass , round bottom flask, three-neck (Vertical)
material
borosilicate glass , round bottom flask, three-neck (Vertical)
capacity
250 mL
capacity
100 mL
capacity
500 mL
capacity
500 mL
manufacturer/tradename
Corning 4965-250
manufacturer/tradename
Corning 4965-100
manufacturer/tradename
Corning 4965A-500
manufacturer/tradename
Corning 4965B-500
joint
center joint ST/NS24/40, side joint ST/NS24/40
joint
center joint ST/NS24/40, side joint ST/NS19/38
joint
center joint: ST/NS24/40, side joint: ST/NS24/40
joint
center joint: ST/NS19/22, side joint: ST/NS19/22
packaging
pack of 1, case of 4
packaging
pack of 1, case of 4
packaging
case of 1
packaging
case of 1
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Número de item de comércio global
SKUGTIN
CLS4965250-1EA04061825882741
CLS4965250-4EA04061831700060