Documentos Principais
CLS4965B500
Pyrex® three-neck round-bottom flask
capacity 500 mL, center joint: ST/NS 19/22, side joint: ST/NS 19/22
Sinônimo(s):
Pyrex® round-bottom three neck angle type distilling flask, bottom flask, flask round, flask round bottom
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 778,00
R$ 778,00
Previsão de entrega em15 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 778,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
R$ 778,00
Previsão de entrega em15 de maio de 2025
Materiais
borosilicate glass
round bottom flask
three-neck (Vertical)
Junta
center joint: ST/NS19/22
side joint: ST/NS19/22
esterilidade
non-sterile
Características
closure type Standard Taper joint
embalagem
case of 1
fabricante/nome comercial
Corning 4965B-500
capacidade
500 mL
tamanho do gargalo
(3)
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)